主要文書
ZFSQ11504
Milli-Q
Super-Q®およびSuper-Q® Plus高流量超純水製造装置
A large volume water system that consistently delivers ultrapure water up to 12 L/min which exceeds Type 1 ASTM/CAP/NCCLS specifications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104206
NACRES:
JA.13
AC/DC入力
120 V, 60 Hz
230 V, 50 Hz
品質水準
製品種目
Super-Q®
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
10-12 L/min flow rate
5 bar pressure (75 psi)
63 kg operating weight (140 lb) (system filled with water)
8000 L/day max. usage
W × H × D
1150 mm (45.25 in.) × 800 mm (31.5 in.) × 220 mm (8.75 in.)
重量
30 kg (66 lb)shipping
入力
feed water nature pure water
出力
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
詳細
Super-Q®水精製システムは、逆浸透(RO)、脱イオン(DI)、または蒸留などの精製法で事前に処理された水に「最後の仕上げ」をするためにデザインされたモジュールシステムです。
Super-Q®システムは、イオン汚染のない一貫した超純水(25°Cで抵抗率18.2 MW·cm)を最高12 L/分で製造できます。これはタイプ1 ASTM/CAP/NCCLS規格を超えています。製造された水には、使用したMillipore®フィルターの孔径により決定される絶対サイズのレベルを超える粒子や微生物汚染がありません。適切な精製カートリッジを正しい配置で設置すれば、有機物感受性の用途に使用できる、全有機炭素(TOC)<20 ppbの超純水が得られます。
この製品に興味がある場合は、ご連絡ください
アプリケーション
Super-Q®システムは、一貫した品質のタイプ1/超純水を製造します。この水は、試薬、バッファー、培地の調製、マイクロエレクトロニクスなどの分野における洗浄などの大量の水を必要とする重要な用途に理想的です。
この水は、蛍光定量、原子吸光(AA)分析、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)、およびイオンクロマトグラフィーなどの分析技術にも使用できます。
特徴および利点
  • タイプ1 ASTM/CAP/NCCLS品質規格を超える一貫した高品質の超純水を製造。
  • 水品質のインラインモニタリング。
  • 製造水の品質を調整するためのカートリッジ選択ガイド:
- Milligard®カートリッジフィルター、20 in。 - 給水から高い粒子負荷を除去。
- Super-Cカートリッジ - 独自のドライパック活性炭で有機物を除去。
- Ion-Exカートリッジ - 高い効率で無機イオンを除去。
- Organex-Q®カートリッジ - 微量の有機物を除去。
- Durapore®カートリッジ - 孔径0.22 μmを超える全ての物質を除去。
  • 自動再循環 - 内蔵のポンプが1.5時間ごとに5分間水を自動的に再循環させ、使用していない間も高品質の超純水を維持します。
  • TOCおよび粒子レベル(樹脂微粒子)の両方について抽出物の少ない高品質精製媒体を使用。
  • 時間を節約できるMyMilli-Q®デジタルサービスを含むさまざまなサービスからお選びください。
  • ISO 9001およびISO 14001認証製造施設で製造しています。
構成
  • 表示した価格は上記のカタログ番号のみに対応しています。随時、通知なく変更されることがあります。
  • このカタログ番号には、水精製ユニットの設置および適正な作動に時間の経過によって必要となる可能性がある精製カートリッジ、付属品、およびその他の製品および/またはサービスは含まれていません。
  • お客様の精製水のニーズはそれぞれ異なるため、購入についてメルクの専門家の検証を受けることをお勧めします。ご要望に応じてお客様に助言します。お気軽にご連絡ください
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ORGANEX-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Monitoring emerging chlorination by-products in drinking water using UV-absorbance and fl uorescence indexes
Roccaro P and Vagliasindi G A F
Desalination and Water Treatment, 23, 118-122 (2010)
Kim van Wijck et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(26), 2794-2801 (2011-08-25)
Many pathophysiological conditions are associated with increased gastrointestinal permeability, reflecting an elevated risk of endotoxaemia, inflammation, and sepsis. Permeability tests are increasingly used in clinical practice to obtain information on gastrointestinal functioning, but tests are often restricted to the small
Xinxin Xu et al.
Chemosphere, 185, 833-843 (2017-07-25)
The feasibility of UV-activated peroxymonosulfate (PMS) technology for the degradation of Tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP) in an aqueous solution was investigated in this study. The conditions of [PMS]0: [TCEP]0 = 20:1, T = 25 ± 2 °C and pH = 5.5 ± 0.5 cause a 94.6% removal of TCEP (1 mg L-1) after
Fingerprint Analysis of Polygonatum odoratum (Mill.) Druce Using High-Performance Liquid Chromatographic Method with Diode-Array Detection
Guang Sheng Xi
Advanced Materials Research, 781-784, 1199-1202 (2013)
Victor A Vega et al.
Journal of AOAC International, 98(3), 806-809 (2015-06-19)
A quick and effective extraction of deoxynivalenol (DON) in food samples is described. The samples were extracted using 80% acetonitrile-water solution, followed by a second extraction using an 80% methanol-water solution. The extract was then subjected to an immunoaffinity column