Merck
11034731001
Roche
プライマー「ランダム」
lyophilized, sufficient for ≤400 reactions, pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
別名:
プライマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
フォーム
lyophilized
品質水準
使用法
sufficient for ≤400 reactions
包装
pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
メーカー/製品名
Roche
保管温度
−20°C
詳細
p(dN)6
アプリケーション
cDNA(相補的DNA)合成用プライマー
プライマー「ランダム」は以下に使用されています:
  • RNAを逆転写するための逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)および定量PCR(qPCR)
  • RNAサンプルをcDNAに逆転写するため
  • RNAからcDNAを合成するためのデジタル液滴PCR(ddPCR)
特徴および利点
  • mRNAのすべてのRNA配列の一貫した表現を提供
  • ポリ(A)尾部のないRNAからのcDNA転写をプライム可能
  • 短鎖cDNA転写産物は、RNA二次構造が引き起こす問題を克服可能
  • 逆転写(RT)反応におけるRNAに対するランダムプライマーの比率を調節することにより、形成されるcDNAの平均長を制御可能
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amaresh C Panda et al.
Nucleic acids research, 44(5), 2393-2408 (2016-01-29)
Skeletal muscle contains long multinucleated and contractile structures known as muscle fibers, which arise from the fusion of myoblasts into multinucleated myotubes during myogenesis. The myogenic regulatory factor (MRF) MYF5 is the earliest to be expressed during myogenesis and functions
Vadim Alexandrov et al.
Nature biotechnology, 34(8), 838-844 (2016-07-05)
Rapid technological advances for the frequent monitoring of health parameters have raised the intriguing possibility that an individual's genotype could be predicted from phenotypic data alone. Here we used a machine learning approach to analyze the phenotypic effects of polymorphic
Monika Hiller et al.
PloS one, 13(10), e0204485-e0204485 (2018-10-03)
Duchenne muscular dystrophy is a lethal disease caused by lack of dystrophin. Skipping of exons adjacent to out-of-frame deletions has proven to restore dystrophin expression in Duchenne patients. Exon 51 has been the most studied target in both preclinical and
Vittoria Pagliarini et al.
Journal of neurochemistry, 153(2), 264-275 (2019-12-08)
Spinal muscular atrophy (SMA) is a motor neuron disease caused by loss of function mutations in the Survival Motor Neuron 1 (SMN1) gene and reduced expression of the SMN protein, leading to spinal motor neuron death, muscle weakness and atrophy.
Piergiorgio La Rosa et al.
Journal of neurochemistry, 157(4), 1153-1166 (2020-09-23)
Neural Progenitor Cells (NPCs) are multipotent cells that are able to self-renew and differentiate into neurons. The size of the initial pool of NPCs during the brain development strongly affects the number of neurons that compose cortical multi-layer during development.