詳細
Lithium salt
アッセイ
98%
フォーム
solution
使用法
sufficient for 6,250 standard reactions (PCR)
包装
pkg of 250 μL (25 μmol; 100 mM)
メーカー/製品名
Roche
濃度
100 mM
テクニック
DNA amplification: suitable
DNA sequencing: suitable
DNA synthesis: suitable
PCR: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI Key
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2′-デオキシグアノシン5′-三リン酸(dATP)は、デオキシリボースに結合した核酸塩基と、3つのリン酸残基の鎖と結合した糖上の5′-水酸基から形成されています。dATPはDNAポリメラーゼを介したDNA合成のために細胞によって使用されています。
dATPは、100 mMの透明で無色のリチウム塩溶液です(pH 7)。CofA、SDS、およびIFUをダウンロード
アプリケーション
2′-デオキシアデノシン 5′-三リン酸ナトリウム塩溶液は、PCR、DNA配列決定および分子クローニング技術などのDNA合成反応に使用されます。
DNA配列決定、標識およびあらゆる種類の増幅反応またはプライマー伸長反応用にdATP(リチウム塩)を使用します。
dATPは、転写を再開するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
デオキシアデノシン-5-三リン酸(dATP)は、in vitroでのアポトーシスの開始に主要な役割を果たします。dATPは哺乳類のリボヌクレオチドレダクターゼ(リボヌクレオチドレダクターゼによりDNA合成が行われる)の阻害剤と考えられています。
品質
典型的な分析:
- ≤98% dATP(HPLC)、≤1.5% dADP(HPLC)、≤0.5% dAMP(HPLC)
- 吸光度測定 A250/A260、A280/A260、A290/A260
- 現在の品質管理手順に従い、DNase活性が陰性。
- PCRに対する適合性
単位の定義
1 μmol dATP = 15.0 A260単位
その他情報
PCRグレードのデオキシヌクレオチドは、リチウム塩よりも純度が高く、PCRで優れた性能を発揮します。PCRグレードのデオキシヌクレオチドには、PCRグレードの水の中にヌクレオチドのナトリウム塩が含まれています。
お客様が使いやすいように、デオキシヌクレオチドの一部は以下の状態でも入手できます:
お客様が使いやすいように、デオキシヌクレオチドの一部は以下の状態でも入手できます:
- ヌクレオチドセット(別々のバイアルに全4種のヌクレオチド)
- すぐに使えるヌクレオチド混合物(全4種のヌクレオチドの事前混合溶液)
- キット(dNTP、緩衝液およびポリメラーゼが別々のバイアルに含まれている)
- すぐに使える混合物[ポリメラーゼ、ヌクレオチドおよび緩衝液(事前に混合された2倍溶液)]
生命科学研究専用です。診断手順には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mfd Dynamically Regulates Transcription via a Release and Catch-Up Mechanism
Le TT, et al.
Cell (2018)
Stable suppression of the R2 subunit of ribonucleotide reductase by R2-targeted short interference RNA sensitizes p53(-/-) HCT-116 colon cancer cells to DNA-damaging agents and ribonucleotide reductase inhibitors
Lin ZP, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(26), 27030-27038 (2004)
Induction of apoptotic program in cell-free extracts: requirement for dATP and cytochrome c
Liu X, et al.
Cell, 86(1), 147-157 (1996)