グレード
for molecular biology
品質水準
形状
liquid (aqueous solution)
使用法
mL (suitable for 165 transfections)
包装
pkg of 0.4 mL (06366244001)
pkg of 1.0 mL (06366236001)
pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
transfection: suitable
保管温度
−20°C
詳細
特徴および利点
- 使いやすい非リポソーム試薬 動物由来成分を含まず、室温で安定、ポアサイズ 0.2 μm の膜による濾過、血清含有培地中で活性保持、などの利点があります。
- 他の方法ではトランスフェクションの難しい初代細胞や腫瘍細胞株における 新しいレベルのトランスフェクション効率を実現。
- 毒性の低い試薬を使用する 生理学的に信頼性のあるデータを生成
- シンプルで一貫したプロトコールによる 実験スループットの向上とターゲット評価の実現。
品質
物理的形状
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
334.4 °F
引火点(℃)
168 °C
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Automation is used for many applications to reduce variation caused by manual handling and to obtain reproducible results in high-throughput assays. High-throughput applications, such as knockdown studies or target screenings, often include cell transfection.
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
トランスフェクションは、真核細胞にDNA、RNAまたはタンパク質を導入することであり、遺伝子発現の調節や研究に広く用いられています。トランスフェクション技術は、遺伝子機能、タンパク質合成、細胞増殖や発生の解析を容易にする分析ツールとして役立ちます。
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
プロトコル
Lentiviruses represent a powerful tool in research applications to transduce a wide range of cell types.
Cell preparation for transfection Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
Transient co-transfection of plasmids for cellular studies in protein interaction, transcription factor, and gene knockdown analyses.
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
関連コンテンツ
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.