Merck
P1500000
Phthalylsulfathiazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N4-Phthalylsulfathiazole, 2-[[[4-[(2-Thiazolylamino)sulfonyl]phenylamino]carbonyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13N3O5S2
CAS番号:
分子量:
403.43
Beilstein:
359901
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phthalylsulfathiazole
メーカー/製品名
EDQM
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3nccs3
InChI
1S/C17H13N3O5S2/c21-15(13-3-1-2-4-14(13)16(22)23)19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-17-18-9-10-26-17/h1-10H,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)
InChI Key
PBMSWVPMRUJMPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Phthalylsulfathiazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>734.0 °F
引火点(℃)
> 390 °C
適用法令
Jan Code
P1500000:
P1500000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.