Merck
01-0650
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
≥99.8%, suitable for HPLC
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116023
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥99.8%
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
81-82 °C (lit.)
蒸気圧:
72.8 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
利用可能性
available only in Japan
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • C8 液体クロマトグラフィーカラムにおける固定相勾配の準備と特性評価:この研究では、分析化学におけるクロマトグラフィー分離の最適化に不可欠な、C8 カラムにおける定常相勾配の開発と分析について調査しています(Cecil et al., 2024)。
  • チオラート酸化還元および還元硫黄の種分化における金属カチオン誘起シフト:さまざまな化学システムにおける酸化還元プロセスを理解する上で重要な分野である、チオラートの酸化還元挙動に対する金属カチオンの影響を調査しています(Seo et al., 2024)。
  • アルコールの脱水素化によるイミンおよびキノリンの直接合成に向けたホスフィンオキシドコバルト(II)複合体とその触媒活性の研究:アルコールからイミンおよびキノリンを合成する際のコバルト(II)ホスフィンオキシド複合体の触媒的役割について説明し、有機合成化学への重要な貢献を述べています(Khatua et al., 2024)。
  • [超高性能液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法による、家禽の産卵期間中における 31 種類の禁止動物用薬物の同時測定]:この中国の研究では、卵中の複数の動物用医薬品を検出する方法が提示されており、食品安全性と分析手法の進歩が強調されています(Zhu et al., 2024)。
  • 酸素 K 吸収端 X 線吸収分光法を用いたアセトニトリル水溶液中の孤立水分子のプロービング:アセトニトリル溶液中の水の分子動力学に焦点を当て、さまざまな化学環境における溶媒効果を理解する上で重要な洞察を提供しています(Nagasaka, 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.0 °F
引火点(℃)
12.8 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-0650-3-3L-J:
01-0650-7-1L-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Kangmin Chon et al.
Water research, 81, 388-397 (2015-07-05)
In this study, the changes in UV absorbance at 254 nm (UVA254) and electron donating capacity (EDC) were investigated as surrogate indicators for assessing removal of micropollutants and bromate formation during ozonation of wastewater effluents. To measure the EDC, a novel
Maria de la Paz Celorio-Mancera et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 61, 34-45 (2015-05-03)
More than half of the proteome from mandibular glands in caterpillars is represented by chemosensory proteins. Based on sequence similarity, these proteins are putative transporters of ligands to gustatory receptors in sensory organs of insects. We sought to determine whether
Hélène Hall et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 9), 2493-2508 (2014-07-27)
The neuropathological substrate of dementia in patients with Parkinson's disease is still under debate, particularly in patients with insufficient alternate neuropathology for other degenerative dementias. In patients with pure Lewy body Parkinson's disease, previous post-mortem studies have shown that dopaminergic
Divya Subramonian et al.
Journal of proteome research, 13(9), 3905-3918 (2014-07-30)
SUMOylation is an essential posttranslational modification and regulates many cellular processes. Dysregulation of SUMOylation plays a critical role in metastasis, yet how its perturbation affects this lethal process of cancer is not well understood. We found that SUMO-2/3 modification is