Merck
34888
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
≥99.9% (GC), for HPLC, for UV, suitable for UV/Vis spectroscopy, HPLC
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
eCl@ss:
39031501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
product name
アセトニトリル, for HPLC, for UV, ≥99.9% (GC)
グレード
for HPLC, for UV
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
透過率
195 nm, ≥65%
200 nm, ≥88%
210 nm, ≥93%
235 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 熱帯地方の暑い夏の条件下でトウモロコシサイレージの品質を最適化する: 農業慣行における 96% 酢酸の応用について詳しく述べ、サイレージの発酵品質と栄養安定性を改善し、より持続可能な農法に貢献します(Khan et al., 2023)。
その他情報
特記事項
  • カタログ番号34888-4X2.5Lは製造中止です。代替品は34888-2.5Lです。
  • カタログ番号34888-6X1Lは製造中止です。代替品は34888-1Lです。
おすすめ製品
HPLCLC-MS解析に理想的なLiChropur試薬をご参照ください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34888-VAR:
34888-72X2.5L:4548173260815
34888-4X2.5L:4548173319407
34888-2.5L:4548173319391
34888-108X2.5L:
34888S-200L-RC:
34888P-2.5L:
34888-1L:4548173952987
34888-BULK:
34888P-4X2.5L:4548173260853
34888-2.5L-M:
34888-PZ:
34888-4X2.5L-M:
34888JP-4X2.5L:4548173260839
34888-45L:
34888-18L:4548173260778
34888-6X1L:4548173260808
34888-7L:4548173260822
34888JP-6X1L:4548173260846
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Louise Royle et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 347, 125-143 (2006-10-31)
In contrast to the linear sequences of protein and DNA, oligosaccharides are branched structures. In addition, almost all glycoproteins consist of a heterogeneous collection of differently glycosylated variants. Glycan analysis therefore requires high-resolution separation techniques that can provide detailed structural
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Elke H J Krekels et al.
Clinical pharmacokinetics, 53(6), 553-563 (2014-02-06)
From a previously validated paediatric population pharmacokinetic model, it was derived that non-linear morphine maintenance doses of 5 μg/kg(1.5)/h, with a 50 % dose reduction in neonates with a postnatal age (PNA) <10 days, yield similar morphine and metabolite concentrations
Hélène Hall et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 9), 2493-2508 (2014-07-27)
The neuropathological substrate of dementia in patients with Parkinson's disease is still under debate, particularly in patients with insufficient alternate neuropathology for other degenerative dementias. In patients with pure Lewy body Parkinson's disease, previous post-mortem studies have shown that dopaminergic