グレード
JIS special grade
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
9 %
利用可能性
available only in Japan
色
colorless
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-7040-8-14KG-J:
05-7040-3-3L-J:
05-7040-5-500ML-J:
05-7040-BULK-J:
試験成績書(COA)