アプリケーション
- 過渡吸収分光法(TRAST)による高三重項収量臭素化フルオレセインの光物理的特性評価:この論文では、臭素化フルオレセインの光物理的特性を高めるために TRAST 分光法でヨウ化カリウムを使用し、その三量体収量挙動に関する重要な洞察を明らかにしています(Demirbay et al., 2023)。
- 妊娠および授乳期におけるさまざまなヨウ化物摂取が母体および仔ラットの甲状腺および心血管機能に及ぼす影響:この研究では、ヨウ化カリウムなどのヨウ化物摂取量の変化が妊娠および授乳期のラットの甲状腺および心血管の健康にどのような影響を及ぼすかを調査し、ヨウ化物′が健康に及ぼす影響を理解する上で重要なデータを提供しています(Zhao et al., 2023)。
- 異なる温度誘導下におけるヨウ化カリウムとウシ血清アルブミン、オバルブミン、リゾチームの相互作用:この論文では、異なる熱条件下におけるヨウ化カリウムと各種タンパク質の相互作用を調査し、生化学的プロセスとタンパク質の安定性のより深い理解に貢献しています(Pan et al., 2023)。
- 応答曲面法とボックス・ベンケン計画を組み合わせることにより、医薬品製剤中のアンジオテンシン受容体拮抗薬であるバルサルタンの定量に最適化された、グリーンなキネティック分光光度法および HPLC 法の開発が実現:この研究では、バルサルタンの定量を目的としたグリーン分析法の開発においてヨウ化カリウムが使用されており、応答曲面法がこれらの技術の最適化に有効であることが示されています(Haque et al., 2023)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-4870-2-25G-J:
24-4870-5-500G-J:
24-4870-8-20KG-J:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Human reproduction (Oxford, England), 30(1), 49-60 (2014-11-08)
Are protein oxidative stress markers [thiols, advanced oxidation protein products (AOPP), protein carbonyls and nitrates/nitrites] in perioperative peritoneal fluid higher in women with histologically proven endometriosis when compared with endometriosis-free controls? Protein oxidative stress markers are significantly increased in peritoneal
Organic & biomolecular chemistry, 10(39), 7869-7871 (2012-09-06)
We have developed a new KI-catalyzed method for the imidation of an sp(3) C-H bond adjacent to an amide nitrogen atom by using TBHP (tert-butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution) as the oxidant. This novel procedure tolerated air and moisture and
Organic & biomolecular chemistry, 10(48), 9519-9522 (2012-11-13)
A one-pot dual functionalization of indoles has been developed. The simultaneous C3-formylation and N-aminomethylation of indoles can be achieved using readily available potassium iodide as a catalyst and tert-butyl peroxybenzoate as a co-oxidant.
Pediatric blood & cancer, 60(11), 1833-1838 (2013-07-09)
Thyroid dysfunction has been reported in up to 52% of patients 1.4 years after treatment with (131) I-Metaiodobenzylguanidine (MIBG) in children with neuroblastoma (NBL), despite the use of potassium-iodide (KI). Our aim was to investigate if the incidence and severity
Journal of the American Academy of Dermatology, 43(4), 691-697 (2000-09-27)
Potassium iodide (KI) is a useful drug in the dermatologic armamentarium. It is successfully used for inflammatory dermatoses, most notably erythema nodosum, subacute nodular migratory panniculitis, nodular vasculitis, erythema multiforme, and Sweet's syndrome. KI is also successfully used for cutaneous