Merck
28-4330
Sigma-Aldrich
亜硫酸ナトリウム
JIS special grade, ≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO3
CAS番号:
分子量:
126.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥97.0%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
9.0-10.5 (25 °C, 126 g/L)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI Key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 異なる亜硫酸カルシウム強化酸化剤/Fe(II)系における有機汚染物質除去の比較研究:この研究では、さまざまな酸化剤系による有機汚染物質除去の強化における亜硫酸ナトリウムの有効性を調査しています。(Zhou et al., 2023)。
  • 消毒副生成物質における従来型および新興型残留塩素クエンチャーのレビュー:水処理プロセスにおける残留塩素クエンチャーとしての亜硫酸ナトリウムの役割に焦点を当て、有害な副生成物の低減と水質向上への影響を分析しています(Li et al., 2023)。
  • ホモ接合構造の構築によるバナジン酸ビスマス光アノードの光電気化学性能の向上:亜硫酸ナトリウムがバナジン酸ビスマスの光電気化学的特性を改善する方法を調査し、特に太陽エネルギー変換における再生可能エネルギーの応用に重要な意義を明らかにしています(Wang et al., 2023)。
  • リスケ型非ヘム鉄酵素 Stc2 が触媒する光駆動型酸化型脱メチル化反応:合成生物学や酵素工学に重要な、酸化型脱メチル化を達成するための酵素反応における亜硫酸ナトリウムの利用を実証しています(Hu et al., 2022)。
  • スルホメチル化リグニンを用いたナノ分散染料の調製:スルホン基含有量の影響:リグニンから環境にやさしいナノ分散染料を調製する際に亜硫酸ナトリウムを使用する応用例を強調し、持続可能な材料科学におけるその潜在的可能性を強調しています(Tang et al., 2023)。
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Gloves
適用法令
Jan Code
28-4330-8-25KG-J:
28-4330-5-500G-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amber R Boles et al.
Biotechnology and bioengineering, 109(3), 637-646 (2011-10-22)
A novel sulfur-utilizing perchlorate reducing bacterial consortium successfully treated perchlorate (ClO₄⁻) in prior batch and bench-scale packed bed reactor (PBR) studies. This study examined the scale up of this process for treatment of water from a ClO ₄⁻ and RDX contaminated
Jingang Wang et al.
Chemosphere, 91(3), 351-357 (2012-12-26)
This paper presents a simple, easy and reliable method for determination of EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) in aqueous system. Using EDTA chelating with ferric irons, an excessive amount of Fe(3+) was added to EDTA solution, and Fe(3+) in excess was reduced
Fabian Leinisch et al.
Chemical research in toxicology, 24(12), 2217-2226 (2011-10-19)
Nitrone spin traps such as 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide (DMPO) are commonly used for free radical detection. Though proven examples are rare, artifact formation must be considered. For example, the Forrester-Hepburn mechanism yields the same radical adduct as that formed by genuine radical
Qiang Yang et al.
Bioresource technology, 126, 336-340 (2012-11-06)
Agave americana is one of commonly grown agave species but currently less valuable because its large flower stalk cannot be used for producing alcoholic beverage. In the present study, the stalk was pretreated with dilute acid (DA), sulfite (SPORL), and
Michelle Cilia et al.
PloS one, 7(10), e48177-e48177 (2012-11-03)
Circulative transmission of viruses in the Luteoviridae, such as cereal yellow dwarf virus (CYDV), requires a series of precisely orchestrated interactions between virus, plant, and aphid proteins. Natural selection has favored these viruses to be retained in the phloem to