グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
InChI Key
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
WGK
WGK 3
Jan Code
00500590-25MG:
00500590-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.