グレード
for electrochemistry
品質水準
アッセイ
≥99% (NMR)
フォーム
liquid
不純物
≤300 ppm water
屈折率
n20/D 1.439
導電率
~0.04 mS/cm
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤20 mg/kg
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
fluoride (F-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C2F6NO4S2/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-25H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
LAGQNGWYNLUQRI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
00797-BULK-F:
00797-50G-F:
00797-5G-F:
00797-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
イオン液体は電気化学用途での非水系電解質としての応用が期待されており、電導度と電気化学的安定性に優れたイオン液体が開発されています。
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.