Merck
01870
Supelco
シリカゲル60 ADAMANT、TLCプレート
with fluorescence indicator 254 nm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
品質水準
特徴
fluorescent indicator
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚
250 μm ± 30 μm
プレートサイズ
20 cm × 20 cm
粒径
7.0-11.0 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
01870-BULK-F:
01870-25EA-F:
01870-VAR-F:
01870-1EA-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1