Merck
02743
Supelco
スルファエトキシピリダジン
analytical standard
別名:
4-アミノ-N-(6-エトキシ-3-ピリダジニル)ベンゼンスルホンアミド, N-1-(6-エトキシ-3-ピリダジニル)スルファニルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N4O3S
CAS番号:
分子量:
294.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16)
InChI Key
FFJIWWBSBCOKLS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Chemical structure: sulfonamide
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
02743-BULK:
02743-50MG:
02743-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joseph M Storey et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 38-47 (2014-10-14)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) screening method is described for the detection and identification of 26 veterinary drugs in fish and other aquaculture products. The analytes include: 13 sulfonamides, trimethoprim, 3 fluoroquinolones, 3 quinolones, 3 triphenylmethane dyes, 2 leuco