由来生物
Streptomyces virginiae
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
色
white to yellow
溶解性
methanol: soluble 10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC(=O)C[C@H](O)C=C(C)C=CCNC(=O)C=C[C@H]1C)n3
InChI
1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5-,10-9-,18-13-/t19-,20-,26-/m1/s1
InChI Key
DAIKHDNSXMZDCU-QHKJSJJMSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V2753-BULK:
V2753-5MG-PW:
V2753-VAR:
V2753-10MG:
V2753-10MG-PW:
V2753-5MG:
V2753-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)