製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C[n+]3cccc4CCCCc34)=C(N2C1=O)C(O)=O)c5csc(N)n5
InChI
1S/C23H24N6O5S2.H2O4S/c1-34-27-16(14-11-36-23(24)25-14)19(30)26-17-20(31)29-18(22(32)33)13(10-35-21(17)29)9-28-8-4-6-12-5-2-3-7-15(12)28;1-5(2,3)4/h4,6,8,11,17,21H,2-3,5,7,9-10H2,1H3,(H3-,24,25,26,30,32,33);(H2,1,2,3,4)/b27-16-;/t17-,21-;/m1./s1
InChI Key
KYOHRXSGUROPGY-OFNLCGNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Pharmaceutical dosage form by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
It may be used as a precursor for the preparation of cefquinome that can be employed as an analytical reference standard for the analysis of the analyte in:
- Bovine milk as well as muscle and kidney samples by HPLC and LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS), respectively.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32472-VAR:
32472-100MG:
32472-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック