Merck
03708
Millipore
Listeria mono Enrichement Supplement I
suitable for microbiology
別名:
Listeria monocytogenes Enrichement Supplement I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
−20°C
適合性
Listeria spp.
詳細
ISOが定める方法によるリステリア属からのリステリア菌の選択的鑑別に使用します。
アプリケーション
for selective differentiation of Listeria monocytogenes from other Listeria species
構成
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
L-phosphatidylinositol 1.0g
distilled water 25 ml
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
03708-1VL-BULK:
03708-BULK:
03708-VAR:
03708-5VL-BULK:
03708-5VL:
03708-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.