Merck
91986
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
別名:
Listeria Selective Supplement (PALCAM)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Listeria spp.
詳細
レジオネラ菌の選択的な単離および同定に適した抗生物質サプリメントです。
アプリケーション
for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes
構成
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 10.0 mg
Polymyxin B 50000 IU
Acriflavin-hydrochloride 2.5 mg
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
91986-10VL:
91986-1VL:
91986-10VL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1