組成
Acriflavin, 2.5 mg per vial
Cefotetan, 1 mg per vial
Colistin sulfate, 10 mg per vial
Cycloheximide, 200 mg per vial
Fosfomycin, 5 mg per vial
包装
pkg of 10 vials
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
selective for Listeria spp.
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
適合性
関連事項
アナリシスノート
Recovery on test medium
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): ≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≤ 0.01 %
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≤ 0.01 %
Black zone
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): +
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): +
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): +
Growth
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
inhibited
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): inhibited
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: Tryptic soy agar.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
ISO 11290-1、FDA-BAMおよびUSDA-FSISに則った食品・環境試料中のリステリア・モノサイトゲネスの検出
プロトコル
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.