安全性情報
04316
Millipore
Vegetable Extract No. 1
suitable for microbiology
別名:
Meat Extract Replacement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
フォーム
powder
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
不純物
≤12% ash
損失
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, slightly yellow
アプリケーション
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
詳細
従来のペプトンの代替としてお使いいただける、食肉成分フリーの野菜エキスです。多種多様なペプチドを含有しますので、食肉エキス(製品番号 70164)の代わりに用いることによって偏好性の微生物を最大限まで増殖することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04316-10G-KC-F:
04316-BULK-F:
04316-500G-F:
04316-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.