安全性情報
05138
Millipore
Vegetable Extract
suitable for microbiology
別名:
Meat extract replacement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
不純物
≤15% ash
損失
≤7.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, light yellow
アプリケーション
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
詳細
Vegetable extract is a meat-free alternative to traditional peptones. With a wide distribution of peptides it meets the requirements for replacing Peptone from meat, enzymatic digest (Cat. No. 82962) to yield maximum growth of fastidious microorganisms.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05138-10G-KC-F:
05138-VAR-F:
05138-BULK-F:
05138-500G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
酵母エキス suitable for microbiology
Millipore
92144
酵母エキス
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.