Merck
04610590
trans-ネロリドール
primary reference standard
別名:
(E)-3,7,11-トリメチル-1,6,10-ドデカトリエン-3-オール, trans-3,7,11-トリメチル-1,6,10-ドデカトリエン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
222.37
Beilstein:
5731231
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
145-146 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChI Key
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nerolidol is a naturally occurring sesquiterpene found in the essential oils.
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
It has been used as reference sample for analyzing sterols and related compounds in root bark of Oplopanax horridus using HPLC and TLC methods.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
04610590-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-performance liquid chromatography and thin-layer chromatography assays for Devil's Club (Oplopanax horridus).
Gruber JW
Journal of Chromatographic Science, 42(4), 196-199 (2004)
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and