安全性情報
8.18553
Sigma-Aldrich
Nerolidol
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
別名:
Nerolidol, 3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
222.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
230-597-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
自己発火温度
230 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-4.5 % (v/v)
bp
263-266 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
転移温度
flash point 96 °C
溶解性
0.014 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChI Key
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
cis-Nerolidol (GC, area%): 35.0 - 45.0 % (a/a)
trans-Nerolidol (GC, area%): 50.0 - 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体