Merck
05088
Supelco
Dihydrocapsiate
analytical standard
別名:
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 8-methylnonanoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl 8-methylnonanoate, DCT, Vanillyl 8-methylnonanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28O4
CAS番号:
分子量:
308.41
Beilstein:
7931830
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
under inert gas
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C(OC)C=C(COC(CCCCCCC(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C18H28O4/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(20)22-13-15-10-11-16(19)17(12-15)21-3/h10-12,14,19H,4-9,13H2,1-3H3
InChI Key
RBCYRZPENADQGZ-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
05088-VAR:
05088-BULK:
05088-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)