安全性情報
05419
Supelco
ICP用ゲルマニウムスタンダード
TraceCERT®, 1 g/L Ge in nitric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Ge in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.comto view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
Germanium ICP standard can be used as a calibration standard in the determination of isotopic compositions of germaniumin sulfide minerals by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).
アナリシスノート
2%の硝酸中に1000 mg/LのGe(微量のHFが含まれています)。
高純度金属Ge、HNO3 、HFおよび水 で調製されています。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05419-100ML-BULK:
05419-100ML:4548173956435
05419-VAR:
05419-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jianwei Zhou et al.
Veterinary research, 52(1), 4-4 (2021-01-09)
The transport of circovirus capsid protein into nucleus is essential for viral replication in infected cell. However, the role of nucleolar shuttle proteins during porcine circovirus 3 capsid protein (PCV3 Cap) import is still not understood. Here, we report a