certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L In in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download yourcertificate at https://www.sigma-aldrich.comto view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailedinformation about trace impurities.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00734-100ML-BULK:
00734-BULK:
00734-100ML:4548173313078
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.