Merck
08010
Supelco
サフロール
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
4-アリル-1,2-メチレンジオキシベンゼン, 5-アリル-1,3-ベンゾジオキソール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2
CAS番号:
分子量:
162.19
Beilstein:
136380
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 63.8 °C)
製品種目
TraceCERT®
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
mp
11.2 °C (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2,4-6H,1,3,7H2
InChI Key
ZMQAAUBTXCXRIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
生物化学的/生理学的作用
サフロールは、サッサフラスの根とビンロウジュ(キンマ)に含まれる天然の遺伝毒性化合物です。本化合物は肝発癌物質であり、また、サフロールDNA付加体はアレカ使用者の口腔癌で見られています。サフロール代謝物はDNAと付加体を形成し、染色体異常と姉妹染色分体交換を誘発します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
サッサフラス油の主成分
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08010-100MG:
08010-VAR:
08010-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chia-Jung Lee et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-11)
Acne is a common skin condition observed in adolescents. Nutmeg (Myristica fragrans Houtt) (MF) is a well-known traditional Chinese medicine; its major toxic components, safrole and myristicin, are rich in essential oils. Essential oils of MF (MFO) were extracted by
YanChun Zhao et al.
Gene, 509(1), 85-92 (2012-08-28)
In a previous study, we found that at low concentrations, safrole oxide (SFO) could induce vascular endothelial cell (VEC) transdifferentiation into neuron-like cells; however, whether SFO could induce bone-marrow mesenchymal stem cell (BMSC) neural differentiation was unknown. Here, we found
M-J Fan et al.
Human & experimental toxicology, 31(9), 898-904 (2012-04-26)
Safrole, a component of piper betle inflorescence, is a documented rodent hepatocarcinogen and inhibits bactericidal activity and the release of superoxide anion (O(2-)) by polymorphonuclear leukocytes (PMNs). In the present study, we investigated the effects of safrole on immune responses
M Jin et al.
Toxicology, 290(2-3), 312-321 (2011-10-26)
In order to investigate a medium-term animal model using reporter gene transgenic rodents in which general toxicity, genotoxicity and carcinogenicity are evaluated, F344 gpt delta rats were given a diet containing 0.1% and 0.5% (a carcinogenic dose) safrole for 13
Roberto Fernández de la Pradilla et al.
Organic letters, 14(12), 3068-3071 (2012-05-29)
The Overman rearrangement of allylic sulfinyl trichloroacetimidates affords sulfinyl trichloroacetamides with high stereoselectivity and excellent yields. Bis-allylic substrates lead to amido 2-sulfinyl butadiene derivatives in excellent yields, with total chemo- and diastereoselectivity. The Diels-Alder cycloaddition of related dienes is controlled