Merck
109584
Sigma-Aldrich
酢酸ペンチル
99%
別名:
酢酸アミル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COO(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1744753
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
蒸気密度
4.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
680 °F
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸ペンチルは直鎖エステルです。におい物質であり、その臭気閾値は官能パネル法により評価されています。 タイプIの高圧相挙動はCO2との二元混合物に関して報告されています。これらの溶媒混合物の溶解性は定圧において温度上昇に伴い高まることが観察されました。
アプリケーション
酢酸ペンチルは、さまざまな匂い物質(異なる構造と匂い)に対する嗅覚神経(OSN)の応答を評価するための匂い物質ライブラリーを作成するための匂い物質として使用される可能性があります。
バナナエッセンス。嗅神経機能の研究および臭気の心理社会的な影響の研究で試験臭気剤として使用されます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
105.8 °F
引火点(℃)
41 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
109584-1L:4548173102504
109584-250ML:4548173102511
109584-VAR:
109584-BULK:
109584-5ML:4548173102528
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kiyomitsu Nara et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(25), 9179-9191 (2011-06-24)
Mammals can perceive and discriminate myriad volatile chemicals as having a distinct odor. Odorants are initially detected by odorant receptors (ORs) on olfactory sensory neurons (OSNs) in the nose. In the mouse, each OSN expresses one of ∼1000 different OR
Michael Schleyer et al.
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 18(10), 639-653 (2011-09-29)
Drosophila larvae combine a numerically simple brain, a correspondingly moderate behavioral complexity, and the availability of a rich toolbox for transgenic manipulation. This makes them attractive as a study case when trying to achieve a circuit-level understanding of behavior organization.
Jonas K Olofsson et al.
Chemical senses, 31(7), 699-704 (2006-07-20)
In experimental practice, odors are commonly applied to only one nostril for recordings of olfactory event-related potentials (OERPs), but the lateralization aspect of the OERP response is unclear regarding both stimulated nostril and cortical topography. The purpose of the present
Janice K Kiecolt-Glaser et al.
Psychoneuroendocrinology, 33(3), 328-339 (2008-01-08)
Despite aromatherapy's popularity, efficacy data are scant, and potential mechanisms are controversial. This randomized controlled trial examined the psychological, autonomic, endocrine, and immune consequences of one purported relaxant odor (lavender), one stimulant odor (lemon), and a no-odor control (water), before
Oshrat Tzhayik et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(4), 858-863 (2012-01-26)
Protein microspheres have been prepared by sonicating a mixture of pure fragrant oil (amyl acetate (AA)) with an aqueous protein (bovine serum albumin) solution. The prepared protein spheres are nano- to micrometer sized with an encapsulation efficiency of approx. 97%