蒸気密度
5.82 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 108 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
自己発火温度
1175 °F
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
SMILES記法
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI Key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Liver,spleen
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
112763-1KG:4548173927473
112763-100G:4548173927466
112763-VAR:
112763-BULK:
112763-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック