物質
Suprasil® quartz
詳細
2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma (100-QS)
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
チャンバー容積
700 μL
パス長
2 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro with glass lids (spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL) are available in high-performance Suprasil quartz material. The highest level of sensitivity in the measurement can be achieved by suitably selecting the cell for a specific application such that it exhibits high transmission in the spectral range of interest. The maximum of 80-90% transmission shown by empty Suprasil quartz cell is caused by the reflection loss at the four glass/air boundaries. When filled with common solvents, the cell will exhibit significantly higher maximum transmissions.
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)