Merck
Z805009
Hellma® 分光光度計用キュベット、標準セル、Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® 300 quartz
詳細
2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 100-QX
パラメーター
200-3500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
チャンバー容積
350 μL
パス長
1 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with glass lid
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)