安全性情報
16316
Sigma-Aldrich
ターキーレッド油 ナトリウム塩
for microscopy
別名:
スルホリノシノール酸 ナトリウム塩, 硫酸化ヒマシ油, 硫酸化ヒマシ油 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
MA.02
グレード
for microscopy
品質水準
詳細
anionic
アッセイ
100%
不純物
16-20% water (Karl Fischer)
pH
7-8 (10%)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
During long periods of cold weather, and during storage at low temperatures, cloudiness or crystallization can occur in individual cases. These can be eliminated by stirring and gentle heating up to 40°C without any loss of quality.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
16316-1L:
16316-VAR:
16316-BULK:
16316-6X1L:
16316-30KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)