組成
Dye content, 95%
visual transition interval
6.6-8.2, yellow to purple
λmax
426 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-14-13-18(17(23)16(22)15(14)21)29(26,27)28-19(13,9-1-5-11(24)6-2-9)10-3-7-12(25)8-4-10/h1-8,24-25H
InChI Key
ARVZQGSXIKSAAY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
227358-BULK:
227358-100G:
227358-5G:
227358-VAR:
227358-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)