製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-153 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In well water samples by high-performance liquid chromatography employing a variable-wavelength ultraviolet detector set.
- In fruits and vegetables by monoclonal enzyme immunoassay and high-performance liquid chromatography with fluorescence detection.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32056-VAR:
32056-250MG:4548173349183
32056-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析