Merck
32382
Supelco
Carbuterol acetate
VETRANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21N3O3 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
327.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
保管条件
under inert gas
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CNC(C)(C)C)C1=CC(NC(N)=O)=C(O)C=C1.CC(O)=O
InChI
1S/C13H21N3O3.C2H4O2/c1-13(2,3)15-7-11(18)8-4-5-10(17)9(6-8)16-12(14)19;1-2(3)4/h4-6,11,15,17-18H,7H2,1-3H3,(H3,14,16,19);1H3,(H,3,4)
InChI Key
BEVBPQODLKHLCT-UHFFFAOYSA-N
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)