Merck
32515
Supelco
スルファチアゾール-フェニル-13C6
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-アミノ-N-(2-チアゾリル)ベンゼン-13C6-スルホンアミド, N1-(2-チアゾリル)スルファニルアミド-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C3H9N3O2S2
CAS番号:
分子量:
261.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
InChI Key
JNMRHUJNCSQMMB-UQUYMPKGSA-N
詳細
Chemical structure: sulfonamide
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32515-10MG:
32515-VAR:
32515-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)