Merck
32518
Supelco
スルファジアジン-フェニル-13C6
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-アミノ-N-(2-ピリミジニル)ベンゼン-13C6-スルホンアミド, N1-(ピリミジン-2-イル)スルファニルアミド13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C4H10N4O2S
CAS番号:
分子量:
256.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
InChI Key
SEEPANYCNGTZFQ-AHBHZWPESA-N
詳細
Chemical structure: sulfonamide
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32518-VAR:
32518-BULK:
32518-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Ming Xue et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(1), 203-222 (2019-12-06)
This study examines an improved and simplified method for solid-phase extraction (SPE), which offers rapid and accurate determination and identification of 44 pharmaceutically active compounds using ultra-performance liquid chromatography (UPLC) and tandem mass spectrometry (MS/MS). The common active compounds include