Merck
32527
Supelco
アセキノシル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-(アセチルオキシ)-3-ドデシル-1,4-ナフタレンジオン, 3-アセトキシ-2-ドデシル-1,4-ナフトキノン, 3-ドデシル-1,4-ジヒドロ-1,4-ジオキソ-2-ナフチルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O4
CAS番号:
分子量:
384.51
Beilstein:
2016033
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC1=C(OC(C)=O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-21-22(26)19-15-13-14-16-20(19)23(27)24(21)28-18(2)25/h13-16H,3-12,17H2,1-2H3
InChI Key
QDRXWCAVUNHOGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AKD-2023, 3-dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acetate commonly known as acequinocyl, is a novel miticide . Its miticidal activity is very efficient against economically important spider mites. Its mode of action is via inhibition of mitochondrial electron transfer at complex III.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Blood, Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32527-50MG:
32527-VAR:
32527-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
AKD-2023: A novel miticide. Biological activity and mode of action.
Kinoshita, Sachiko, et al.
Pest Management Science, 55 (6), 659-660 (1999)