Merck
32534
Supelco
ベダプロフェン-d3
VETRANAL®, analytical standard
別名:
(±)-2-(4-シクロヘキシルナフタレン-1-イル)プロピオン酸-メチル-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19D3H19O2
CAS番号:
分子量:
285.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)/i1D3
InChI Key
VZUGVMQFWFVFBX-FIBGUPNXSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32534-BULK:
32534-10MG:
32534-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)