analytical standard
reference material
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@]12C[C@H](O)C(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)[C@]34CO4
InChI
1S/C19H26O8/c1-9-5-13-18(6-12(9)22,7-24-10(2)20)17(4)15(26-11(3)21)14(23)16(27-13)19(17)8-25-19/h5,12-16,22-23H,6-8H2,1-4H3/t12-,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19-/m0/s1
InChI Key
TVZHDVCTOCZDNE-WVJYZQHISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Wheat samples by acetonitrile-based extraction and gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) as well as capillary GC with flame ionization detection (FID).
- Cereals by acetonitrile-based extraction and GC coupled to mass spectrometry (MS).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
32932-5MG-BULK:
32932-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック