製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCS(=O)(=O)c1nc2ccccn2c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3
InChI
1S/C16H18N6O7S2/c1-4-30(24,25)13-14(22-8-6-5-7-10(22)17-13)31(26,27)21-16(23)20-15-18-11(28-2)9-12(19-15)29-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,18,19,20,21,23)
InChI Key
RBSXHDIPCIWOMG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33307-100MG:
33307-BULK:
33307-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック