濃度
2-8 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H71N7O13/c1-28(2)24-40-50(67)58-44(52(70)71)32(6)46(63)56-41(26-36-17-19-37(60)20-18-36)49(66)54-38(21-16-29(3)25-30(4)42(72-10)27-35-14-12-11-13-15-35)31(5)45(62)55-39(51(68)69)22-23-43(61)59(9)34(8)48(65)53-33(7)47(64)57-40/h11-21,25,28,30-33,38-42,44,60H,8,22-24,26-27H2,1-7,9-10H3,(H,53,65)(H,54,66)(H,55,62)(H,56,63)(H,57,64)(H,58,67)(H,68,69)(H,70,71)/b21-16+,29-25+/t30-,31-,32-,33+,38-,39+,40-,41-,42-,44+/m0/s1
InChI Key
SIGQAYSWORHPPH-WSTSHCHISA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33759-1ML:4548173301457
33759-1ML-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)