濃度
6-9 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H71N7O12/c1-29(2)25-40-50(66)58-44(52(69)70)33(6)46(62)56-41(27-36-17-13-11-14-18-36)49(65)54-38(22-21-30(3)26-31(4)42(71-10)28-37-19-15-12-16-20-37)32(5)45(61)55-39(51(67)68)23-24-43(60)59(9)35(8)48(64)53-34(7)47(63)57-40/h11-22,26,29,31-34,38-42,44H,8,23-25,27-28H2,1-7,9-10H3,(H,53,64)(H,54,65)(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)/b22-21+,30-26+/t31-,32-,33-,34+,38-,39+,40-,41-,42-,44+/m0/s1
InChI Key
FEVBMCJUKWWWBT-QVWKUIOOSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33762-1ML-BULK:
33762-BULK:
33762-VAR:
33762-1ML:4548173301471