Merck
33869
Supelco
2-NP-AMOZ
VETRANAL®, analytical standard
別名:
5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18N4O5
CAS番号:
分子量:
334.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c20-15-18(11-13(24-15)10-17-5-7-23-8-6-17)16-9-12-3-1-2-4-14(12)19(21)22/h1-4,9,13H,5-8,10-11H2/b16-9+
InChI Key
PCYAMVONOKWOLP-CXUHLZMHSA-N
アプリケーション
2-NP-AMOZ may be used as a reference standard in the determination of 2-NP-AMOZ in aquatic products using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
LC/MSで動物組織中のフラゾリドンとフラルタドンの代謝物を分析するための誘導体化スタンダード
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33869-BULK-R:
33869-10MG-R:
33869-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E Horne et al.
The Analyst, 121(10), 1463-1468 (1996-10-01)
Studies undertaken using radiolabelled furazolidone have demonstrated the covalent binding of residues of the drug to cellular protein in vivo. A portion of these bound residues and those formed by furaltadone, a related nitrofuran drug, possess intact side-chains, 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ)
Sara E McNamee et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 562-572 (2017-01-13)
Practical solutions for multiple antibiotic determination in food are required by the food industry and regulators for cost-effective screening purposes. This study describes the feasibility in development and preliminary performance of a novel multispot nanoarray for antibiotic screening in honey.
Determination of nitrofurans metabolites residues in aquatic products by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Zhang Y, et al.
Food Chemistry, 192, 612-617 (2016)