Merck
34014
Supelco
ロペラミド 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-(p-クロロフェニル)-4-ヒドロキシ-N,N-ジメチル-α,α-ジフェニル-1-ピペリジンブチルアミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H33ClN2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
513.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
InChI Key
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... OPRM1(4988)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ロペラミドは、炎症性腸疾患に関係する急性非特異性下痢および慢性下痢をコントロールするために使用される止痢薬です。
アプリケーション
ロペラミド塩酸塩は、生体液中の分析物をさまざまなクロマトグラフィー法で定量する際に、分析標準物質として使用できます。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
34014-100MG-R:
34014-BULK-R:
34014-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantitation of loperamide and N-demethyl-loperamide in human plasma using electrospray ionization with selected reaction ion monitoring liquid chromatography-mass spectrometry.
He H, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 744(323-331), 2-2 (2000)
LC-MS determination and bioavailability study of loperamide hydrochloride after oral administration of loperamide capsule in human volunteers.
Yu H-J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(2), 421-427 (2004)
Flavia Neri et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2012, 896162-896162 (2012-06-01)
Medical treatment in chronic constipation is not always successful. Surgery is indicated in unresponsive selected severe cases. This study presents the distal venous colic ligation in rat as a novel surgical approach. 16 rats (study group) were evaluated in 3
Paul A Boakye et al.
Journal of ethnopharmacology, 142(2), 539-547 (2012-05-31)
The extract from the stem bark of Garcinia buchananii trees is used as an anti-diarrhea remedy in sub-Saharan Africa. We tested the hypothesis that G. buchananii bark extract and its anti-motility fractions are effective treatments against lactose-induced diarrhea. A high-lactose
Matthias Ringkamp et al.
PloS one, 7(7), e42105-e42105 (2012-08-01)
Loperamide reverses signs of mechanical hypersensitivity in an animal model of neuropathic pain suggesting that peripheral opioid receptors may be suitable targets for the treatment of neuropathic pain. Since little is known about loperamide effects on the responsiveness of primary