Merck
34169
Supelco
ジブチルフタレート-3,4,5,6-d4
PESTANAL®, analytical standard
別名:
ジ-n-ブチルフタレート-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
282.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
InChI Key
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フタル酸ジブチル-3,4,5,6-d4は、ガスクロマトグラフィー質量分析計(GC/MS)による土壌中のフタル酸エステルの測定に標準溶液として用いられています。
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34169-25MG:4548174020326
34169-10MG:
34169-VAR:
34169-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soil contamination by phthalate esters in Chinese intensive vegetable production systems with different modes of use of plastic film
Wang J, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 180, 265-262 (2013)