Merck
42446
Supelco
Bis(8-methylnonyl) phthalate
analytical standard
別名:
ジイソデシルフタラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H46O4
CAS番号:
分子量:
446.66
Beilstein:
2171889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.477-1.481
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O(CCCCCCCC(C)C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
InChI Key
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gabriel Jiménez-Skrzypek et al.
Journal of chromatography. A, 1611, 460620-460620 (2019-10-28)
In this work, poly(dopamine)-coated magnetic nanoparticles (Fe3O4@pDA) have been used as sorbents for the magnetic dispersive solid-phase extraction (m-dSPE) of a group of 10 phthalic acid esters (dipropyl phthalate, DPP, dibutyl phthalate, DBP, dicyclohexyl phthalate, DCHP, bis(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP, di-n-octyl phthalate