Merck
34177
Supelco
メチオカルブスルホキシド
PESTANAL®, analytical standard
別名:
メルカルプトジメツル スルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO3S
CAS番号:
分子量:
241.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(C)=O
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-7-5-9(15-11(13)12-3)6-8(2)10(7)16(4)14/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
InChI Key
FNCMBMZOZQAWJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methiocarb sulfoxide, is a carbamate insecticide, which is used to control rice insects. It is a metabolite of methiocarb present in honey.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
34177-VAR:
34177-100MG:
34177-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gas chromatographic analysis of methiocarb and its metabolites in soil and rice
Keum.S.Y, et al.
Chromatographia, 52, 237-241 (2000)
Development and validation of a multi-residue method for pesticide determination in honey using on-column liquid?liquid extraction and liquid chromatography?tandem mass spectrometry
Pirard C, et al.
Journal of Chromatography A, 1152, 116-123 (2007)
Md Musfiqur Rahman et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1060, 387-394 (2017-07-01)
A simultaneous analytical method was developed for the determination of methiocarb and its metabolites, methiocarb sulfoxide and methiocarb sulfone, in five livestock products (chicken, pork, beef, table egg, and milk) using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Due to the rapid degradation