Merck
34194
Supelco
Dipentyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
別名:
Di-n-pentyl phthalate-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D4H22O4
CAS番号:
分子量:
310.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3/i7D,8D,11D,12D
InChI Key
IPKKHRVROFYTEK-CXRURWBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dipentyl phthalate-3,4,5,6-d4 may be used as a surrogate standard for investigating organophosphate flame retardants in food matrices using gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometer (GC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34194-VAR:
34194-25MG:
34194-10MG:
34194-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rice ingestion is a major pathway for human exposure to organophosphate flame retardants (OPFRs) in China.
Zhang X, et al.
Journal of Hazardous Materials, 318, 686-693 (2016)