Merck
34204
Supelco
Diisobutyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16D4H18O4
CAS番号:
分子量:
282.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(c1[2H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
InChI Key
MGWAVDBGNNKXQV-KDWZCNHSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34204-25MG:
34204-BULK:
34204-VAR:
34204-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)